Ethylene glycol mono-p-tolyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923838-1G OR923838-5G
APOSOR923838-1GEA 26.3 EUR
APOSOR923838-1G APOSOR923838-5G
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether 95%
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether
Formule: C₉H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020600
CAS nummer: 15149-10-7