3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923846-1G OR923846-5G
APOSOR923846-1GEA 0 EUR
APOSOR923846-1G APOSOR923846-5G
3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
3'-(Dimethylamino)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059343
CAS nummer: 18992-80-8