Barium hydroxide 94+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 0 EUR
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Barium hydroxide 94+%
Barium hydroxide
Formule: H₂BaO₂
MW: 171.34 g/mol
Smeltpunt: 325
Dichtheid: 2.18
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003443
CAS nummer: 17194-00-2
UN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01006