2-Phenoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9239-10G OR9239-1G OR9239-25G
APOSOR9239-10GEA 129 EUR
APOSOR9239-10G APOSOR9239-1G APOSOR9239-25G
2-Phenoxybenzaldehyde 97%
2-Phenoxybenzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800666
CAS nummer: 19434-34-5
EINECS: 243-061-0