4-tert-Butylcyclohexanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923989-100G OR923989-500G
APOSOR923989-100GEA 60 EUR
APOSOR923989-100G APOSOR923989-500G
4-tert-Butylcyclohexanone 98%
4-tert-Butylcyclohexanone
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Kookpunt: 225
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001642
CAS nummer: 98-53-3