Benzylalcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR923999-10KG
OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA
469
EUR
APOSOR923999-10KG
APOSOR923999-1KG
Benzylalcohol
Benzylalcohol
Formule:
C₆H₅CH₂OH Kookpunt: 205 °C Smeltpunt: –15 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004599 CAS nummer: 100-51-6 |