Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924041-1G OR924041-5G
APOSOR924041-1GEA 0 EUR
APOSOR924041-1G APOSOR924041-5G
Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234628
CAS nummer: 3209-70-9