4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Diacetone alcohol
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 125 EUR
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Kookpunt: 166
Smeltpunt: -44
Vlampunt: 58
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004471
CAS nummer: 123-42-2
Merck Index: 13,02983