(±)-Mandelonitrile 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924106-1KG OR924106-500G OR924106-25G
APOSOR924106-1KGEA 0 EUR
APOSOR924106-1KG APOSOR924106-500G APOSOR924106-25G
(±)-Mandelonitrile 90%
(±)-Mandelonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.15
Kookpunt: 170 °C
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004487
CAS nummer: 532-28-5