(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924116-1G OR924116-250MG
APOSOR924116-1GEA 365 EUR
APOSOR924116-1G APOSOR924116-250MG
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213859
CAS nummer: 1443-42-1