Vinyltrimethoxysilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Trimethoxy(vinyl)silane
OR924149-100G OR924149-1KG OR924149-500G
APOSOR924149-100GEA 125 EUR
APOSOR924149-100G APOSOR924149-1KG APOSOR924149-500G
Vinyltrimethoxysilane 97%
Vinyltrimethoxysilane
Formule: C₅H₁₂O₃Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008605
CAS nummer: 2768-02-7