sec-Butyl acetoacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetoacetic Acid sec-Butyl Ester
OR924151-25G OR924151-5G
APOSOR924151-25GEA 380 EUR
APOSOR924151-25G APOSOR924151-5G
sec-Butyl acetoacetate 95%
sec-Butyl acetoacetate
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059392
CAS nummer: 13562-76-0