4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924168-25G OR924168-5G
APOSOR924168-25GEA 301 EUR
APOSOR924168-25G APOSOR924168-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038510
CAS nummer: 70291-67-7