Methyl oxalyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924197-100G OR924197-25G OR924197-5G
APOSOR924197-100GEA 0 EUR
APOSOR924197-100G APOSOR924197-25G APOSOR924197-5G
Methyl oxalyl chloride 96%
Methyl oxalyl chloride
Formule: C₃H₃ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000705
CAS nummer: 5781-53-3