trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924215-100G OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA 215 EUR
APOSOR924215-100G APOSOR924215-25G
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017343
CAS nummer: 24680-50-0