2,4-Dimethyl-1,3-dioxane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924236-10G OR924236-1G OR924236-5G
APOSOR924236-10GEA 271 EUR
APOSOR924236-10G APOSOR924236-1G APOSOR924236-5G
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane 95%
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane
Formule: C₆H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023821
CAS nummer: 766-20-1