4-Chloro-N-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924273-100G OR924273-25G
APOSOR924273-100GEA 319 EUR
APOSOR924273-100G APOSOR924273-25G
4-Chloro-N-methylaniline 98%
4-Chloro-N-methylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Kookpunt: 239
Dichtheid: 1.169
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000614
CAS nummer: 932-96-7