(1R)-Camphor oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 132 EUR
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Camphor oxime 95%
(1R)-Camphor oxime
Formule: C₁₀H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046298
CAS nummer: 2792-42-9