1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
OR924416-1G OR924416-250MG
APOSOR924416-1GEA 380 EUR
APOSOR924416-1G APOSOR924416-250MG
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₉NO
MW: 123.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11909543
CAS nummer: 2167-14-8