1-Phenyl-1-butanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924460-25G OR924460-5G
APOSOR924460-25GEA 322 EUR
APOSOR924460-25G APOSOR924460-5G
1-Phenyl-1-butanol 95%
1-Phenyl-1-butanol
Formule: C₁₀H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066173
CAS nummer: 614-14-2