4-(Methylthio)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924462-25G OR924462-5G
APOSOR924462-25GEA 170 EUR
APOSOR924462-25G APOSOR924462-5G
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
4-(Methylthio)benzonitrile
Formule: C₈H₇NS
Kookpunt: 272 °C
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010381
CAS nummer: 21382-98-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III