Butyl oxamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Oxamic Acid Butyl Ester, Oxamidic Acid Butyl Ester
OR924585-25G OR924585-5G
APOSOR924585-25GEA 249 EUR
APOSOR924585-25G APOSOR924585-5G
Butyl oxamate 95%
Butyl oxamate
Formule: C₆H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059092
CAS nummer: 585-28-4