Maltol propionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924628-25G OR924628-5G
APOSOR924628-25GEA 107 EUR
APOSOR924628-25G APOSOR924628-5G
Maltol propionate 95%
Maltol propionate
Formule: C₉H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036605
CAS nummer: 68555-63-5