2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924723-1KG OR924723-500G
APOSOR924723-1KGEA 0 EUR
APOSOR924723-1KG APOSOR924723-500G
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 95%
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004685
CAS nummer: 126-30-7