4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Amino-4-methylcyclohexane
OR924724-1G OR924724-25G OR924724-5G
APOSOR924724-1GEA 29.2 EUR
APOSOR924724-1G APOSOR924724-25G APOSOR924724-5G
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113.20 g/mol
Kookpunt: 148…154 °C
Dichtheid: 0.855 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001495
CAS nummer: 6321-23-9
UN: 2734
ADR: 8+3 II