1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924831-1G OR924831-5G
APOSOR924831-1GEA 0 EUR
APOSOR924831-1G APOSOR924831-5G
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 95%
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Formule: C₅H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051321
CAS nummer: 1192-63-8