4,4'-Bicyclohexanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 351 EUR
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210694
CAS nummer: 23391-99-3