1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 71.6 EUR
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003197
CAS nummer: 88-12-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III