(S)-(-)-1-Octyn-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924917-1G OR924917-5G
APOSOR924917-1GEA 135 EUR
APOSOR924917-1G APOSOR924917-5G
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol 95%
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol
Formule: C₈H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191475
CAS nummer: 32556-71-1