Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924935-10G OR924935-1G OR924935-5G
APOSOR924935-10GEA 1450 EUR
APOSOR924935-10G APOSOR924935-1G APOSOR924935-5G
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105848
CAS nummer: 909406-74-2