Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924945-100G OR924945-25G OR924945-5G
APOSOR924945-100GEA 526 EUR
APOSOR924945-100G APOSOR924945-25G APOSOR924945-5G
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Ethyl-3-aminobutanoate
Formule: C₆H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008086
CAS nummer: 5303-65-1