1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924980-1G
OR924980-250MG
APOSOR924980-1GEA
431
EUR
APOSOR924980-1G
APOSOR924980-250MG
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Formule:
C₇H₁₆O₂Si Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00671554 CAS nummer: 34880-70-1 |