3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR924984-100MG OR924984-1G OR924984-250MG
APOSOR924984-100MGEA 191 EUR
APOSOR924984-100MG APOSOR924984-1G APOSOR924984-250MG
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03063768
CAS nummer: 461033-80-7