(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925042-1G OR925042-5G
APOSOR925042-1GEA 285 EUR
APOSOR925042-1G APOSOR925042-5G
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol 95%
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol
Formule: C₇H₁₄O₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09265116
CAS nummer: 304669-35-0