4-Propoxyphthalonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925043-1G
OR925043-5G
APOSOR925043-1GEA
285
EUR
APOSOR925043-1G
APOSOR925043-5G
4-Propoxyphthalonitrile 95%
4-Propoxyphthalonitrile
Formule:
C₁₁H₁₀N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00059102 CAS nummer: 106144-18-7 |