2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925044-1G OR925044-5G
APOSOR925044-1GEA 74.6 EUR
APOSOR925044-1G APOSOR925044-5G
2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
2,5-Dimethylterephthalic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020292
CAS nummer: 6051-66-7