Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR925054-100G OR925054-25G OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA 421 EUR
APOSOR925054-100G APOSOR925054-25G APOSOR925054-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₄N₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00190889
CAS nummer: 139262-23-0