2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
OR925058-1G OR925058-25G OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA 38 EUR
APOSOR925058-1G APOSOR925058-25G APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 114…155 °C
Dichtheid: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013853
CAS nummer: 51163-29-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II