Ethyl benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Benzoic acid ethyl ester
OR925081-100G OR925081-1KG OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA 62.9 EUR
APOSOR925081-100G APOSOR925081-1KG APOSOR925081-500G
Ethyl benzoate 95%
Ethyl benzoate
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Kookpunt: 415
Smeltpunt: -35
Vlampunt: 91
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009109
CAS nummer: 93-89-0
Merck Index: 13,03802