4-(p-Tolyl)morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925167-1G OR925167-5G
APOSOR925167-1GEA 60 EUR
APOSOR925167-1G APOSOR925167-5G
4-(p-Tolyl)morpholine 95%
4-(p-Tolyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00222003
CAS nummer: 3077-16-5