4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
OR925182-1G OR925182-25G OR925182-5G
APOSOR925182-1GEA 22 EUR
APOSOR925182-1G APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168.62 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00045172
CAS nummer: 37074-39-8