2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925247-1G OR925247-5G
APOSOR925247-1GEA 184 EUR
APOSOR925247-1G APOSOR925247-5G
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01135534
CAS nummer: 68339-45-7