1-Naphthoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925255-100G OR925255-500G
APOSOR925255-100GEA 0 EUR
APOSOR925255-100G APOSOR925255-500G
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Formule: C₁₁H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004007
CAS nummer: 86-55-5