trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925263-10G OR925263-1G OR925263-5G
APOSOR925263-10GEA 0 EUR
APOSOR925263-10G APOSOR925263-1G APOSOR925263-5G
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 95%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Formule: C₆H₆O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002702
CAS nummer: 3588-17-8