6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925285-100MG OR925285-1G OR925285-250MG
APOSOR925285-100MGEA 162 EUR
APOSOR925285-100MG APOSOR925285-1G APOSOR925285-250MG
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 115185-81-4