4-(3-Phenylpropyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925286-100G OR925286-25G OR925286-500G
APOSOR925286-100GEA 184 EUR
APOSOR925286-100G APOSOR925286-25G APOSOR925286-500G
4-(3-Phenylpropyl)pyridine 95%
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Formule: C₁₄H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047458
CAS nummer: 2057-49-0