4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Phenoxyphenyl)methanol
OR9253-1G OR9253-5G
APOSOR9253-1GEA 123 EUR
APOSOR9253-1G APOSOR9253-5G
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
4-Phenoxybenzyl alcohol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Smeltpunt: 55…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01463970
CAS nummer: 2215-78-3