(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925320-1G OR925320-5G
APOSOR925320-1GEA 337 EUR
APOSOR925320-1G APOSOR925320-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191403
CAS nummer: 32653-34-2