1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925344-10G OR925344-1G OR925344-5G
APOSOR925344-10GEA 709 EUR
APOSOR925344-10G APOSOR925344-1G APOSOR925344-5G
1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
1-(Methoxymethoxy)naphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797119
CAS nummer: 7382-37-8