4-Phenylbutyryl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925349-1G OR925349-5G
APOSOR925349-1GEA 74.6 EUR
APOSOR925349-1G APOSOR925349-5G
4-Phenylbutyryl chloride 95%
4-Phenylbutyryl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798080
CAS nummer: 18496-54-3